Learn More
1-Iod-3-nitrobenzol, TRC
Product Code. 30396776
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Unit Size:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
30396776 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30396776 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCI7156155G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 1-Iodo-3-nitrobenzene
CAS 645-00-1
Summenformel C6H4INO2
Menge 5 g
Synonym 3-Iodo-1-nitrobenzene, 3-Iodonitrobenzene, 3-Nitro-1-iodobenzene, 3-Nitroiodobenzene, 3-Nitrophenyl Iodide, NSC 3538, m-Iodonitrobenzene, m-Nitroiodobenzene, m-Nitrophenyl Iodide
InChI-Formel InChI=1S/C6H4INO2/c7-5-2-1-3-6(4-5)8(9)10/h1-4H
SMILES IC1=CC=CC([N+]([O-])=O)=C1
IUPAC-Name 1-Iod-3-nitrobenzol
Molekulargewicht (g/mol) 249.01
Formelmasse 248.93