Learn More
1-Iod-4-n-Propylbenzol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11357585
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11357585 5 g 5 Gramm
11367585 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11357585 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L05767.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 126261-84-5 | C9H11I | 246.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 126261-84-5
Summenformel C9H11I
Molekulargewicht (g/mol) 246.09
MDL-Nummer MFCD00051612
InChI-Schlüssel ZRWCHMFGMKNWEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-iodo-4-n-propylbenzene, 1-iodo-4-propyl-benzene, 4-iodopropylbenzene, 4-propyliodobenzene, p-n-propyliodobenzene, 4-iodo-n-propylbenzene, 4-n-propyl iodobenzene, #, benzene,1-iodo-4-propyl, 1-iodanyl-4-propyl-benzene
PubChem CID 612541
IUPAC-Name 1-iodo-4-propylbenzene
SMILES CCCC1=CC=C(I)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Iodo-4-n-propylbenzene
Siedepunkt 240°C to 242°C
Brechungsindex 1.579
Menge 5 g
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 246.09
Reinheit (%) 97%