Learn More
1-Iodhexadecan, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Iodo-hexadecane |
| CAS | 544-77-4 |
| Summenformel | C16H33I |
| Menge | 50 g |
| Synonym | 1-Iodohexadecane, Cetyl iodide, Hexadecyl iodide |
| InChI-Formel | InChI=1S/C16H33I/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h2-16H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCI |
| IUPAC-Name | 1-Idohexadecan |
| Molekulargewicht (g/mol) | 352.34 |
| Formelmasse | 352.1627 |