Learn More
1-Iodhexadecan, TRC
Artikelnummer. 30397555
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30397555 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30397555 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI7065005G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Iodo-hexadecane
CAS 544-77-4
Summenformel C16H33I
Menge 5 g
Synonym 1-Iodohexadecane, Cetyl iodide, Hexadecyl iodide
InChI-Formel InChI=1S/C16H33I/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h2-16H2,1H3
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCI
IUPAC-Name 1-Idohexadecan
Molekulargewicht (g/mol) 352.34
Formelmasse 352.1627