Learn More
1-Iodbutan, 99 %, stab. mit Kupfer, Thermo Scientific Chemicals
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
1-Iodbutan wurde bei der Synthese von S-alkyliertem 5-(2-,3- und 4-Methoxyphenyl)-4H-1,2,4-triazol-3-thiol verwendet. Es wird für eine Vielzahl von medizinischen und industriellen Produkten wie Antiseptika und Desinfektionsmittel sowie für Produkte für die menschliche und tierische Ernährung, pharmazeutische Zwischenprodukte und Polarisationsfolien für Flüssigkristallanzeigen (LCD) verwendet.
Löslichkeit
Nicht wasserlöslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. Von Zündquellen fernhalten. In einem dicht verschlossenen Behälter aufbewahren. In einem kühlen, trockenen, gut belüfteten Bereich lagern und von unverträglichen Stoffen wie starken Oxidationsmitteln und starken Basen fernhalten.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 1-Iodobutane |
| Namenshinweis | Stabilized with copper |
| Schmelzpunkt | °C to 103°C |
| Dichte | 1.616 |
| Siedepunkt | 129°C to 131°C |
| Flammpunkt | 33°C (91°F) |
| Prozentgehaltsbereich | 99%, Stabilized with Copper |
| Strukturformel | CH3(CH2)3I |
| Brechungsindex | 1.499 |
| Menge | 100 g |
| Show More |