Learn More
1-Iodbutan, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Butyliodide |
| CAS | 542-69-8 |
| Summenformel | C4 H9 I |
| Menge | 5 g |
| Synonym | Butane, 1-iodo- (8CI, 9CI, ACI), 1-Iodobutane (ACI), 1-Iodo-n-butane, 4-Iodobutane, Butyl iodide, Butyl iodo, n-Butyl iodide, NSC 8420 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H9I/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3 |
| SMILES | CCCCI |
| IUPAC-Name | 1-Iodobutan |
| Molekulargewicht (g/mol) | 184.02 |
| Formelmasse | 183.9749 |