Learn More
1-Ioddecan, 98 %, stab. mit Kupfer, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11484160
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
25 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11484160 25 g 25 Gramm
11443237 50 g 50 Gramm
11453237 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11484160 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16173.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2050-77-3 | C10H21I | 268.18 g/mol
1-Iododecane is used as a precursor to prepare 9-nonadecanone through palladium-catalyzed carbonylative cross-coupling reaction with 9-octyl-9-borabicyclo[3.3.l]nonane. It is also used as an intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Iododecan wird als Vorstufe zur Vorbereitung von 9-nonadecanon durch palladiumkatalysierte carbonylative Kreuzkupplungsreaktion mit 9-octyl-9-borabicyclo[3.3 .l]nonan verwendet. Es wird auch als Zwischenprodukt für die organische Synthese verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen. Den Behälter dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2050-77-3
Summenformel C10H21I
Molekulargewicht (g/mol) 268.18
MDL-Nummer MFCD00001085
InChI-Schlüssel SKIDNYUZJPMKFC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 16314
IUPAC-Name 1-iododecan
SMILES CCCCCCCCCCI
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Iododecane
Namenshinweis stabilized with copper
Schmelzpunkt -16°C
Dichte 1.257
Siedepunkt 264°C
Flammpunkt 96°C (204°F)
Strukturformel CH3(CH2)9I
Brechungsindex 1.485
Menge 25 g
Beilstein 1735228
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Synonym decyl iodide, decane, 1-iodo, n-decyl iodide, iododecane, 1-iodanyldecane, 1-decyl iodide, 1-iodo-decane, 1-iod0decane, decane,1-iodo, pubchem3942
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
Formelmasse 268.18
Reinheit (%) 98%