Learn More
1-Iododecan, TRC
Artikelnummer. 30405178
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30405178 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30405178 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI69500010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Iododecane
CAS 2050-77-3
Summenformel C10H21I
Menge 10 g
Synonym 1-Decyl Iodide, Decyl Iodide, n-Decyl Iodide
InChI-Formel InChI=1S/C10H21I/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h2-10H2,1H3
SMILES CCCCCCCCCCI
IUPAC-Name 1-iododecan
Molekulargewicht (g/mol) 268.18
Formelmasse 268.0688