Learn More
1-Ioddecan, 98 %, stab. mit Kupfer, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11493884
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11493884 500 g 500 Gramm
11473884 25 g 25 Gramm
11483884 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11493884 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11909.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4292-19-7 | C12H25I | 296.24 g/mol
1-Iodododecane has been used in the preparation of dodecylated graphite, alkyl functionalized single walled carbon nanotubes (SWNTs). It is also used as chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Iododecan wurde bei der Herstellung von dodecyliertem Graphit, alkylfunktionalisierten einwandigen Kohlenstoffnanoröhrchen (SWNTs) verwendet. Wird auch als chemisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Lichtempfindlich. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten. Unter Dunkelheit lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4292-19-7
Summenformel C12H25I
Molekulargewicht (g/mol) 296.24
MDL-Nummer MFCD00001088
InChI-Schlüssel GCDPERPXPREHJF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 20282
IUPAC-Name 1-iodododecan
SMILES CCCCCCCCCCCCI
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Iodododecane
Namenshinweis Stabilized with copper
Schmelzpunkt -3°C
Dichte 1.201
Siedepunkt 128°C to 130°C (11 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.4844
Menge 500 g
Beilstein 1738943
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Synonym n-dodecyl iodide, dodecyl iodide, lauryl iodide, dodecane, 1-iodo, dodecane,1-iodo, iodododecane, iodo-dodecane, 1-iodanyldodecane, pubchem3943, n-iodododecane
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water.
Formelmasse 296.24
Reinheit (%) 98%