Learn More
1-Ioddodecan, 98%, stabilisiert mit 500 ppm Kupfer, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 13498488 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Unit Size:
100 Milliliter
25 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Verpackung Unit Size
13498488 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
10247300 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
10075663 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 13498488 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 250095000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-11-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4292-19-7 | C12H25I | 296.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4292-19-7
Summenformel C12H25I
Molekulargewicht (g/mol) 296.24
MDL-Nummer MFCD00001088
InChI-Schlüssel GCDPERPXPREHJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-dodecyl iodide, dodecyl iodide, lauryl iodide, dodecane, 1-iodo, dodecane,1-iodo, iodododecane, iodo-dodecane, 1-iodanyldodecane, pubchem3943, n-iodododecane
PubChem CID 20282
IUPAC-Name 1-iodododecan
SMILES CCCCCCCCCCCCI
Specifications
Chemischer Name oder Material 1-Iodododecane
Namenshinweis Stabilized with 500ppm copper
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -3.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.2000g/mL
Siedepunkt 159.0°C to 160.0°C (15.0 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)11I
Brechungsindex 1.4830 to 1.4850
Menge 500 mL
Beilstein 01,67
Relative Dichte 1.2
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formelmasse 296.23
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 1-Iodododecane
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.