Learn More
1-Iodhexadecan, 98 %, stab. mit Kupfer, Thermo Scientific Chemicals
Description
1-Iodohexadecane, is used as an ionic liquid for electrochemical applications. It is also used in detection methods as primer and probe design instrumentation applications guide in qPCR Technic.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1-Iodhexadecan, wird als ionische Flüssigkeit für elektrochemische Anwendungen verwendet. Es wird auch in Nachweismethoden als Leitfaden für die Instrumentierung von Primer- und Sondendesign in qPCR Technic verwendet.
Löslichkeit
Nicht wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Lichtempfindlich. Von starken Oxidationsmitteln und starken Basen fernhalten. Lagerung bei einer Temperatur von 15 - 30° C. Stabil bei normalen Temperaturen und Drücken.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 1-Iodohexadecane |
| Namenshinweis | stabilized with copper |
| Schmelzpunkt | 21°C to 23°C |
| Dichte | 1.121 |
| Siedepunkt | 206°C to 207°C (10 mmHg) |
| Flammpunkt | >110°C (230°F) |
| Strukturformel | CH3(CH2)15I |
| Brechungsindex | 1.482 |
| Menge | 25 g |
| Beilstein | 1748533 |
| Show More |