Learn More
1-Iodhexan, 98 %, stab. mit Kupfer, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11404854
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11404854 100 g 100 Gramm
15453077 25 g 25 Gramm
11414854 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11404854 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13784.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 638-45-9 | C6H13I | 212.074 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 638-45-9
Summenformel C6H13I
Molekulargewicht (g/mol) 212.074
MDL-Nummer MFCD00001102
InChI-Schlüssel ANOOTOPTCJRUPK-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexyl iodide, n-hexyl iodide, hexane, 1-iodo, 1-hexyl iodide, iodohexane, 1-iodo-hexane, hexane,1-iodo, n-hexyliodide, iodo-hexane, 1-iodanylhexane
PubChem CID 12527
IUPAC-Name 1-iodohexan
SMILES CCCCCCI
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Iodohexane
Namenshinweis stabilized with copper
Schmelzpunkt -75°C
Dichte 1.437
Siedepunkt 179°C to 181°C
Flammpunkt 61°C (141°F)
Brechungsindex 1.492
Menge 100 g
Beilstein 505971
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 212.08
Reinheit (%) 98%