Learn More
1-Iodonaphthalin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11435257
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11435257 10 g 10 Gramm
11445257 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11435257 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22644.09
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 90-14-2 | C10H7I | 254.07 g/mol
1-Iodonaphthalene undergoes Pd catalyzed cross-coupling reaction (Stille reaction) with 2,4-dimethoxy-6-(trimethylstannyl)pyrimidine to afford 2,4-dimethoxy-6-(naphthalen-1-yl)pyrimidine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Iodonaphthalin unterliegt der Pd katalysierten Kreuzkupplungsreaktion (Stille-Reaktion) mit 2,4-Dimethoxy-6-(Trimethylstannyl)pyrimidin, um 2,4-Dimethoxy-6-(Naphthalin-1-yl)pyrimidin zu erhalten.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 90-14-2
Summenformel C10H7I
Molekulargewicht (g/mol) 254.07
MDL-Nummer MFCD00003876
InChI-Schlüssel NHPPIJMARIVBGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym naphthalene, 1-iodo, 1-naphthyl iodide, alpha-iodonaphthalene, iodonaphthalene, 1-iodonaphthalenen, .alpha.-iodonaphthalene, 1-iodo-naphthalene, 1-iodonaphthlen, 1-iodonaphthlene, 1-iodonapthalene
PubChem CID 7004
IUPAC-Name 1-Iodonaphthalin
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2I
Specifications
Chemischer Name oder Material 1-Iodonaphthalene
Schmelzpunkt 4°C
Dichte 1.738
Siedepunkt 161°C to 162°C (15 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.701
Menge 10 g
Beilstein 1906415
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 254.07
Reinheit (%) 98%