Learn More
1-Iodpropan, 98+ %, stab. mit Kupfer, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11476987
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11476987 100 g 100 Gramm
11486987 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11476987 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14388.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 107-08-4 | C3H7I | 169.99 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungen
1-Iodpropan wird in einer Vielzahl von medizinischen Anwendungen in der Industrie sowie in Produkten für die menschliche und tierische Ernährung wie Antiseptika und Desinfektionsmittel, pharmazeutischen Zwischenprodukten und polarisierenden Filmen für Flüssigkristallanzeigen-Chemikalien [LCD] verwendet. Jodderivate werden auch als organische Bausteine, analytische Reagenzien usw. verwendet. Sie werden auch als Lösungsmittel und Zwischenprodukt der organischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden. Lichtempfindlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107-08-4
Summenformel C3H7I
Molekulargewicht (g/mol) 169.99
MDL-Nummer MFCD00001095
InChI-Schlüssel FMKOJHQHASLBPH-UHFFFAOYSA-N
Synonym propyl iodide, n-propyl iodide, propane, 1-iodo, propane, iodo, 1-iodo-propane, 1-jodpropan, iodopropane, unii-nd3629ke2k, propyliodide, iodopropanes
PubChem CID 33643
SMILES CC(C)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Iodopropane
Namenshinweis stabilized with copper
Schmelzpunkt °C to 101°C
Dichte 1.744
Siedepunkt 101°C to 102°C
Flammpunkt 44°C (111°F)
Prozentgehaltsbereich ≥98%, Stabilized with copper
Strukturformel CH3CH2CH2I
Brechungsindex 1.505
Menge 100 g
UN-Nummer UN2392
Beilstein 505937
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,7862
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water.
IUPAC-Name 2-iodopropane
Formelmasse 169.99
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Iodopropane
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Iodopropane