Learn More
1-Iodpropan, 98+ %, stab. mit Kupfer, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11486987
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11486987 500 g 500 Gramm
11476987 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11486987 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14388.36
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 107-08-4 | C3H7I | 169.99 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungen
1-Iodpropan wird in einer Vielzahl von medizinischen Anwendungen in der Industrie sowie in Produkten für die menschliche und tierische Ernährung wie Antiseptika und Desinfektionsmittel, pharmazeutischen Zwischenprodukten und polarisierenden Filmen für Flüssigkristallanzeigen-Chemikalien [LCD] verwendet. Jodderivate werden auch als organische Bausteine, analytische Reagenzien usw. verwendet. Sie werden auch als Lösungsmittel und Zwischenprodukt der organischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden. Lichtempfindlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107-08-4
Summenformel C3H7I
Molekulargewicht (g/mol) 169.99
MDL-Nummer MFCD00001095
InChI-Schlüssel FMKOJHQHASLBPH-UHFFFAOYSA-N
Synonym propyl iodide, n-propyl iodide, propane, 1-iodo, propane, iodo, 1-iodo-propane, 1-jodpropan, iodopropane, unii-nd3629ke2k, propyliodide, iodopropanes
PubChem CID 33643
SMILES CC(C)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Iodopropane
Namenshinweis stabilized with copper
Schmelzpunkt -101°C
Dichte 1.744
Siedepunkt 101°C to 102°C
Flammpunkt 44°C (111°F)
Prozentgehaltsbereich ≥98%, Stabilized with copper
Strukturformel CH3CH2CH2I
Brechungsindex 1.505
Menge 500 g
UN-Nummer UN2392
Beilstein 505937
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,7862
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water.
IUPAC-Name 2-Iodpropan
Formelmasse 169.99
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Flüssigkeit