Learn More
1-Isoindolinon-5-boronsäurepinakolester, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15479735
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15479735 250 mg 250 Milligramm
15418957 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15479735 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52317.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 376584-62-2 | C14H18BNO3 | 259.112 g/mol
1-Isoindolinone-5-boronic acid pinacol ester is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Isoindolinon-5-boronsäurepinacolester wird als Zwischenprodukt in der organischen chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 376584-62-2
Summenformel C14H18BNO3
Molekulargewicht (g/mol) 259.112
MDL-Nummer MFCD11040393
InChI-Schlüssel CLACMCLRELMFLJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl isoindolin-1-one, 1-isoindolinone-5-boronic acid pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-2,3-dihydroisoindol-1-one, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1-isoindolinone, 1-oxoisoindoline-5-boronic acid pinacol ester, 2,3-dihydro-1h-isoindol-1-one-5-boronic acid pinacol ester, 5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2,3-dihydroisoindol-1-one, 2,3-dihydro-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-isoindol-1-one, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-2,3-dihydro-isoindol-1-one, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2,3-dihydro-1h-isoindol-1-one
PubChem CID 21955795
IUPAC-Name 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)-2,3-Dihydroisoindol-1-on
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC3=C(C=C2)C(=O)NC3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Isoindolinone-5-boronic acid pinacol ester
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 259.11
Reinheit (%) 96%