Learn More
1-Isopropyl-1H-1,2,3-Benzotriazol-5-Carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10622453
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung
10622453 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10622453 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. KM10480DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Isopropyl-1H-1, 2, 3-benzotriazole-5-carboxylic acid
CAS 306935-41-1
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C10H11N3O2
MDL-Nummer MFCD01570664
Menge 1 g
Synonym 1-isopropyl-1h-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylic acid, 1-isopropyl-1h-benzo d 1,2,3 triazole-5-carboxylic acid, 1-isopropyl-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylic acid, 1-isopropyl-1h-benzotriazole-5-carboxylic acid, 1h-benzotriazole-5-carboxylic acid, 1-1-methylethyl, 1-isopropylbenzotriazole-5-carboxylic acid, 1h-benzotriazole-5-carboxylicacid, 1-1-methylethyl, 1-propan-2-yl-1h-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylic acid, 1-methylethyl benzotriazole-5-carboxylic acid, maybridge1_005244
InChI-Schlüssel RUTVRAJKELSHCC-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)N1N=NC2=CC(=CC=C12)C(O)=O
IUPAC-Name 1-(Propan-2-yl)-1H-1,2,3-benzotriazol-5-carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 205.22
PubChem CID 2736690
Formelmasse 205.22
Reinheit (%) 97%