Learn More
1-Isopropyl-3-(4-fluorphenyl)indol-2-carboxaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30406389
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30406389 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30406389 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI8245302.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Isopropyl-3-(4-fluorophenyl)indole-2-carboxaldehyde
CAS 101125-34-2
Summenformel C18 H16 F N O
Menge 2.5 g
Synonym 1H-Indole-2-carboxaldehyde, 3-(4-fluorophenyl)-1-(1-methylethyl)-, 3-(4-Fluorophenyl)-1-(1-methylethyl)-1H-indole-2-carboxaldehyde, 3-(4-Fluorophenyl)-1-isopropyl-1H-indole-2-carbaldehyde, 3-(4-Fluorophenyl)-1-isopropyl-1H-indole-2-carboxaldehyde
InChI-Formel InChI=1S/C18H16FNO/c1-12(2)20-16-6-4-3-5-15(16)18(17(20)11-21)13-7-9-14(19)10-8-13/h3-12H,1-2H3
SMILES CC(C)n1c(C=O)c(c2ccc(F)cc2)c3ccccc13
IUPAC-Name 3-(4-Fluorphenyl)-1-propan-2-ylindol-2-carbaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 281.32
Formelmasse 281.1216