Learn More
1-Isopropyl-4-piperidon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11430373
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11430373
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11480.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 5355-68-0 | C8H15NO | 141.214 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5355-68-0
Summenformel C8H15NO
Molekulargewicht (g/mol) 141.214
MDL-Nummer MFCD00038035
InChI-Schlüssel CCDBCHAQIXKJCG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-isopropyl-4-piperidone, 1-isopropylpiperidin-4-one, n-isopropyl-4-piperidone, 4-piperidinone, 1-1-methylethyl, 1-isopropyl-4-piperidinone, 4-piperidone, 1-isopropyl, 1-propan-2-yl piperidin-4-one, 1-1'-methylethyl-4-piperidone, 1-methylethyl piperidin-4-one
PubChem CID 79313
IUPAC-Name 1-Propan-2-ylpiperidin-4-on
SMILES CC(C)N1CCC(=O)CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Isopropyl-4-piperidone
Dichte 0.95
Siedepunkt 100°C to 101°C (27 mmHg)
Brechungsindex 1.4655
Menge 10 g
Beilstein 107857
Formelmasse 141.22
Reinheit (%) 99%