Learn More
1-Isopropylpiperazin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7028169
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11496996 1 g 1 Gramm
11407006 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11496996
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B25325.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 4318-42-7 | C7H16N2 | 128.219 g/mol
1-Isopropylpiperazine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Isopropylpiperazin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4318-42-7
Summenformel C7H16N2
Molekulargewicht (g/mol) 128.219
MDL-Nummer MFCD00167971
InChI-Schlüssel WHKWMTXTYKVFLK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-isopropylpiperazine, n-isopropylpiperazine, 1-propan-2-yl piperazine, piperazine, 1-isopropyl, isopropyl piperazine, 1-isopropyl-piperazine, 1-1-methylethyl piperazine, n-isopropyl piperazine, 1-isopropyl piperazine, piperazine, 1-1-methylethyl
PubChem CID 78013
IUPAC-Name 1-Propan-2-ylpiperazin
SMILES CC(C)N1CCNCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Isopropylpiperazine
Dichte 0.896
Siedepunkt 180°C to 181°C
Flammpunkt 54°C (130°F)
Brechungsindex 1.47
Menge 1 g
UN-Nummer UN2733
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 128.22
Reinheit (%) 98%