Learn More
Hamilton™ 1 μL 7000 Serie Microliter Spritze
Artikelnummer. 17844222
Ansicht ändern
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
22 G
23s G
25 G
26s G
Art der Kanülenspitze:
Konus
Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend
Stumpf
Anschlusstyp:
Rändelansatz
Rändelansatz, abnehmbar
Zementiert
Packungsgröße:
1 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kanülen-Gauge Art der Kanülenspitze Anschlusstyp unitSize
17844222 22 G Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend Rändelansatz 1 Stück
17804222 22 G Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend Rändelansatz, abnehmbar 1 Stück
17834322 22 G Stumpf Rändelansatz 1 Stück
17804342 22 G Stumpf Rändelansatz, abnehmbar 1 Stück
17804212 23s G Konus Zementiert 1 Stück
17894202 26s G Konus Zementiert 1 Stück
17874202 25 G Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend Rändelansatz 1 Stück
17884202 25 G Stumpf Rändelansatz 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 17844222 Lieferant Hamilton™ Lieferanten-Nr. CAL86211
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    510.96 €
    443.00 € / 1 Stück
    Sparen 67.96 €
    13% Rabatt
Verfügbar ab: 02-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Spritzen der Serie 7000 sind modifiziert Microliter Spritzen mit Kolben-in-Nadel-Design.
  • Die einzige erhältliche Spritze ohne Totvolumen.
  • Der feine Wolfram-Kolbendraht reicht bis zur Nadelspitze und gewährleistet so die vollständige Entleerung des Lösungsmittels; es können Volumina bis zu 1 ml abgegeben werden.μL.
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Wolfram (Zylinder)
Kanülen-Gauge 22 G
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0.0057 Zoll
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0.0057 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.145 mm
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,028 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,308 in.
Innendurchmesser (metrisch) 0.145 mm
Außendurchmesser (metrisch) 7.82 mm
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.718 mm
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 2.75 Zoll
Produkttyp Microliter Spritze
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 239 °F
Max. Temperatur (metrisch) 115 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 50 °F
Modell 7101 KH
Min. Temperatur (metrisch) 10 °C
Menge 1
Volumen (metrisch) 1 μl
Länge (metrisch) Kanüle 69.9 mm
Art der Kanülenspitze Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend
Anschlusstyp Rändelansatz