Learn More
Hamilton™ 1 μL 7000 Series Microliter Syringe
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
22 G
23s G
25 G
26s G
Art der Kanülenspitze:
Konus
Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend
Stumpf
Anschlusstyp:
Rändelansatz
Rändelansatz, abnehmbar
Zementiert
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- The only zero-dead volume syringe available.
- The fine gauge tungsten plunger wire extends to the tip of the needle, ensuring that all solvent is expelled, dispensing volumes up to 1 μL.
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | Tungsten (Barrel) |
| Kanülen-Gauge | 22 G |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0.0057 Zoll |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle | 0.0057 Zoll |
| Innendurchmesser (metrisch) Kanüle | 0.145 mm |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle | 0,028 in. |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,308 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0.145 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 7.82 mm |
| Mehr anzeigen |