Learn More
Wheaton™ 1 μl Impföse
Artikelnummer. 16425009
Click to view available options
Größe:
Kurz
Standard
Packungsgröße:
6000 Stück
Artikelnummer. 16425009
Marke: Wheaton™ 711305
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Die Impfschleife wurde für die Abgabe eines bekannten Volumens flüssiger Proben kalibriert, um eine genaue mikrobiologische Analyse zu ermöglichen.
  • Erfüllt die quantitativen Standards für die Verwaltung mikrobiologischer Proben
  • Für präzise Flüssigkeitstransfers und -plattierung
  • Kalibriert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Einwegprodukt Ja
Volumen 1 μl
Länge (metrisch) 170 mm
Material Polystyrol
Sterilität Steril
Größe Kurz
Farbe Klar
Menge 6000
Verpackungsart Verpackt in Aufreißbeutel
Kalibriert Ja
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar