Learn More
Wheaton™ 1 μl Impföse
Click to view available options
Größe:
Kurz
Standard
Packungsgröße:
6000 Stück
Beschreibung
- Erfüllt die quantitativen Standards für die Verwaltung mikrobiologischer Proben
- Für präzise Flüssigkeitstransfers und -plattierung
- Kalibriert
Spezifikation
Spezifikation
| Einwegprodukt | Ja |
| Volumen | 1 μl |
| Länge (metrisch) | 199 mm |
| Material | ABS |
| Sterilität | Steril |
| Größe | Standard |
| Farbe | Blau |
| Menge | 6000 |
| Verpackungsart | Verpackt in Aufreißbeutel |
| Kalibriert | Ja |
| Mehr anzeigen |