Learn More
1-(Mercaptomethyl)cyclopropanessigsäure, TRC
Artikelnummer. 30468752
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30468752 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30468752 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM253570500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(Mercaptomethyl)cyclopropaneacetic Acid
CAS 162515-68-6
Summenformel C6 H10 O2 S
Menge 500 mg
Synonym 1-(Mercaptomethyl)cyclopropaneacetic Acid, [1-(Mercaptomethyl)cyclopropyl]acetic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C6H10O2S/c7-5(8)3-6(4-9)1-2-6/h9H,1-4H2,(H,7,8)
SMILES OC(=O)CC1(CS)CC1
IUPAC-Name 2-[1-(Sulfanylmethyl)cyclopropyl]essigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 146.21
Formelmasse 146.0402