Learn More
1-(Mercaptomethyl)cyclopropanessigsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-(Mercaptomethyl)cyclopropaneacetic Acid |
| CAS | 162515-68-6 |
| Summenformel | C6 H10 O2 S |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 1-(Mercaptomethyl)cyclopropaneacetic Acid, [1-(Mercaptomethyl)cyclopropyl]acetic Acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H10O2S/c7-5(8)3-6(4-9)1-2-6/h9H,1-4H2,(H,7,8) |
| SMILES | OC(=O)CC1(CS)CC1 |
| IUPAC-Name | 2-[1-(Sulfanylmethyl)cyclopropyl]essigsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 146.21 |
| Formelmasse | 146.0402 |