Learn More
(1-Methoxy-2-methylprop-1-enoxy)trimethylsilan, TRC
Artikelnummer. 30473103
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30473103 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30473103 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2648851G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1-Methoxy-2-methylprop-1-enoxy)trimethylsilane
CAS 31469-15-5
Summenformel C8H18O2Si
Menge 1 g
Synonym [(1-Methoxy-2-methyl-1-propen-1-yl)oxy]trimethylsilane, 1-Methoxy-1-(trimethylsiloxy)-2-methyl-1-propene, 1-Methoxy-1-(trimethylsiloxy)-2-methylpropene, 1-Methoxy-1-(trimethylsilyloxy)-2-methyl-1-propene, 1-Methoxy-1-(trimethylsilyloxy)-2-methylpropene, 1-Methoxy-2,2-dimethyl-1-(trimethylsiloxy)ethene, 1-Methoxy-2-methyl-1-(trimethylsiloxy)-1-propene, 1-Methoxy-2-methyl-1-(trimethylsiloxy)propene, 1-Methoxy-2-methyl-1-(trimethylsilyloxy)propene, 1-Methoxy-2-methyl-1-trimethylsilyloxy-1-propene, Dimethylketene Methyl Trimethylsilyl Acetal, MTS, Methyl Trimethylsilyl Dimethylketene Acetal, O-Methyl-O-(trimethylsilyl)dimethylketene Acetal, [(1-Methoxy-2-methyl-1-propenyl)oxy]trimethylsilane, [(1-Methoxy-2-methylprop-1-en-1-yl)oxy](trimethyl)silane, [(1-Methoxy-2-methylpropa-1-en-1-yl)oxy](trimethyl)silane, [(1-Methoxy-2-methylpropenyl)oxy]trimethylsilane
InChI-Formel InChI=1S/C8H18O2Si/c1-7(2)8(9-3)10-11(4,5)6/h1-6H3
SMILES COC(=C(C)C)O[Si](C)(C)C
IUPAC-Name (1-Methoxy-2-methylprop-1-enoxy)-trimethylsilan
Molekulargewicht (g/mol) 174.11
Formelmasse 174.1076