Learn More
1-Methoxy-2-propanol, 98.5 %, extra rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10296950 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mL
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Verpackung:
Glasflasche
Metalltrommel
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Liter
25 Liter
25 Milliliter
5 Liter
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10296950 2.5 L Glasflasche -
10531101 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
10057252 1 L Glasflasche 1 Liter
10746433 5 L Plastikeimer 5 Liter
11924741 25 L Metalltrommel 25 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10296950 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 244990025
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 107-98-2 | C4H10O2 | 90.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107-98-2
Summenformel C4H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 90.12
MDL-Nummer MFCD00004537
InChI-Schlüssel ARXJGSRGQADJSQ-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1-methoxy-2-propanol, pgme, methoxyisopropanol, 2-propanol, 1-methoxy, closol, dowtherm 209, propylene glycol monomethyl ether, poly-solve mpm, propasol solvent m, dowanol 33b
PubChem CID 7900
IUPAC-Name 1-Methoxypropan-2-ol
SMILES COCC(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methoxy-2-propanol
Schmelzpunkt -97.0°C
Dichte 0.9200g/mL
Siedepunkt 120.0°C
Flammpunkt 30°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3OCH2CH(OH)CH3
Brechungsindex 1.4020 to 1.4040
Menge 2.5 L
Beilstein 01,536
Rückstand nach Verdampfung 0.01% max.
Relative Dichte 0.92
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1000g/L (20°C)
Viskosität 1.7 mPa.s (20°C)
Formelmasse 90.12
Reinheit (%) 98.5%
Güte Extrarein
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Methoxy-2-propanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.