Learn More
1-Methoxy-2-propanol, 98.5 %, extra rein, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteBeschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Methoxy-2-propanol |
| Schmelzpunkt | -97.0°C |
| Dichte | 0.9200g/mL |
| Siedepunkt | 120.0°C |
| Flammpunkt | 30°C |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 98% min. (GC) |
| Verpackung | Glasflasche |
| Strukturformel | CH3OCH2CH(OH)CH3 |
| Brechungsindex | 1.4020 to 1.4040 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- 1-Methoxy-2-propanol
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.