Learn More
1-Methoxy-2-Propanol, TRC
Artikelnummer. 30134468
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30134468 10 g 10 Gramm
30134231 50 g 50 Gramm
30005979 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134468 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM26500510G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107-98-2
Summenformel C4 H10 O2
Molekulargewicht (g/mol) 90.12
Synonym 2-Propanol, 1-methoxy- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), 1-Methoxy-2-propanol (ACI), 1-Methoxy-2-hydroxypropane, 2-Methoxy-1-methylethanol, 3-Methoxy-2-propanol, Closol, Dowanol 33B, Dowtherm 209, Essilor altius, Glycol ether PM, Methoxyisopropanol, NSC 2409, Propylene glycol 1-methyl ether
IUPAC-Name 1-Methoxypropan-2-ol
SMILES COCC(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methoxy-2-propanol
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C4H10O2/c1-4(5)3-6-2/h4-5H,3H2,1-2H3
Formelmasse 90.0681