Learn More
1-Methoxy-3-(Trimethylsilyloxy)-1,3-Butadien, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10206930 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
Artikelnummer. 10206930
Marke: Thermo Scientific Acros 199550050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methoxy-3-(trimethylsilyloxy)-1, 3-butadiene
Namenshinweis 90%
CAS 59414-23-2
CAS Min. % 88.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb bis Braun
Dichte 0.8800g/mL
Siedepunkt 68.0°C to 69.0°C (14.0 mmHg)
Flammpunkt 45°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 88% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C8H16O2Si
Strukturformel (CH3)3SiOC(=CH2)CH=CHOCH3
Brechungsindex 1.4530 to 1.4550
MDL-Nummer MFCD00008498
Menge 5 g
Fieser 06,370; 07,233; 09,303; 10,260; 11,332
Merck Index 15, 6075
Relative Dichte 0.88
Synonym unii-w961bik2c3, 1-methoxy-3-trimethylsiloxy-1,3-butadiene, silane, 3-methoxy-1-methylene-2-propenyl oxy trimethyl, 1-methoxy-3-trimethylsilyloxy-1,3-butadiene, silane, 3-methoxy-1-methylene-2-propen-1-yl oxy trimethyl, methyl 3-trimethylsilyloxybuta-1,3-dien-1-yl ether, 1-methoxy-3-trimethylsiloxy-1,3-butadiene, z, 1-methoxy-3-trimethylsilyloxy-1,3-butadiene unspecified, silane, 2z-3-methoxy-1-methylene-2-propen-1-yl oxy trimethyl, silane, 3-methoxy-1-methylene-2-propenyl oxy trimethyl-, z
InChI-Schlüssel SHALBPKEGDBVKK-SREVYHEPSA-N
SMILES COC=CC(=C)O[Si](C)(C)C
IUPAC-Name [(3Z)-4-Methoxybuta-1,3-dien-2-yl]oxy-trimethylsilan
Molekulargewicht (g/mol) 172.3
PubChem CID 6436851
Formelmasse 172.3
Reinheit (%) 90%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Methoxy-3-(trimethylsilyloxy)-1,3-butadiene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.