Learn More
1-(Methoxycarbonyl-ethyl)-4-[(2-methyl-3-oxo-pentanoyl)-phenyl-amino]-piperidin-4-carbonsäuremethylester, TRC
Artikelnummer. 30478951
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30478951 2.5 mg 2.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30478951 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3293862.5MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(Methoxycarbonyl-ethyl)-4-[(2-methyl-3-oxo-pentanoyl)-phenyl-amino]-piperidine-4-carboxylic Acid Methyl Ester
CAS 2518277-19-3
Summenformel C23H32N2O6
Menge 2.5 mg
Synonym Remifentanil Impurity E, Methyl 1-(3-methoxy-3-oxopropyl)-4-(2-methyl-3-oxo-N- phenylpentanamido)piperidine-4-carboxylate
InChI-Formel InChI=1S/C23H32N2O6/c1-5-19(26)17(2)21(28)25(18-9-7-6-8-10-18)23(22(29)31-4)12-15-24(16-13-23)14-11-20(27)30-3/h6-10,17H,5,11-16H2,1-4H3
SMILES CC(C(CC)=O)C(N(C1(C(OC)=O)CCN(CCC(OC)=O)CC1)C2=CC=CC=C2)=O
IUPAC-Name Methyl-1-(3-Methoxy-3-oxopropyl)-4-(2-Methyl-3-oxo-N-phenylpentanamido)piperidin-4-carboxylat; 1-Piperidinpropansäure, 4-(Methoxycarbonyl)-4-[(2-methyl-1,3-dioxopentyl)phenylamino]-, Methylester;
Molekulargewicht (g/mol) 432.51
Formelmasse 432.23