Learn More
1-Methyl-1,2,4-triazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11374955
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11374955 5 g 5 Gramm
11364955 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11374955 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L18337.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6086-21-1 | C3H5N3 | 83.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6086-21-1
Summenformel C3H5N3
Molekulargewicht (g/mol) 83.09
MDL-Nummer MFCD01076192
InChI-Schlüssel MWZDIEIXRBWPLG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-1,2,4-triazole, 1h-1,2,4-triazole, 1-methyl, 1-methyl,-1,2,4-triazole, 1-methyl-1h-1,2,4 triazole, pubchem22534, acmc-1avow, ksc495k1j
PubChem CID 22459
SMILES CN1C=NC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-1,2,4-triazole
Schmelzpunkt 16°C
Dichte 1.1
Siedepunkt 177°C to 178°C
Flammpunkt 81°C (177°F)
Brechungsindex 1.4705
Menge 5 g
Beilstein 106245
IUPAC-Name 1-Methyl-1H-1,2,4-triazol
Formelmasse 83.1
Reinheit (%) 99%