Learn More
1-Methyl-1-Cyclohexen, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11328116
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11328116 5 g 5 Gramm
11338116 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11328116
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L15014.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 591-49-1 | C7H12 | 96.173 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 591-49-1
Summenformel C7H12
Molekulargewicht (g/mol) 96.173
MDL-Nummer MFCD00001548
InChI-Schlüssel CTMHWPIWNRWQEG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1-cyclohexene, cyclohexene, 1-methyl, 1-methylcyclohex-1-ene, cyclohexene, methyl, methylcyclohexene, .alpha.-methylcyclohexene, 1-methyl-cyclohexene, methyl-1-cyclohexene, 2,3,4,5-tetrahydrotoluene, unii-te4p8q2044
PubChem CID 11574
IUPAC-Name 1-Methylcyclohexen
SMILES CC1=CCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-1-cyclohexene
Dichte 0.81
Siedepunkt 108°C to 112°C
Flammpunkt −1°C (30°F)
Brechungsindex 1.45
Menge 5 g
UN-Nummer UN3295
Beilstein 1304483
Formelmasse 96.17
Reinheit (%) 96%