Learn More
1-Methyl-1-Cyclohexen, stabilisiert 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10444643 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
10444643 50 g 50 Gramm
10665813 10 g 10 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10444643
Marke: Thermo Scientific Acros 156840500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 591-49-1 | C7H12 | 96.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 591-49-1
InChI-Schlüssel CTMHWPIWNRWQEG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1-cyclohexene, cyclohexene, 1-methyl, 1-methylcyclohex-1-ene, cyclohexene, methyl, methylcyclohexene, .alpha.-methylcyclohexene, 1-methyl-cyclohexene, methyl-1-cyclohexene, 2,3,4,5-tetrahydrotoluene, unii-te4p8q2044
PubChem CID 11574
IUPAC-Name 1-Methylcyclohexen
SMILES CC1=CCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-1-cyclohexene
Namenshinweis 98+%
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 0.8100g/mL
Siedepunkt 110.0°C to 111.0°C
Flammpunkt −3°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C7H12
Strukturformel C6H9CH3
Brechungsindex 1.4492 to 1.4512
Menge 50 g
Beilstein 05, 66
Relative Dichte 0.81
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,acetone and benzene
Stabilisator 10ppm hydroquinone
Molekulargewicht (g/mol) 96.17
Formelmasse 96.17
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Methyl-1-cyclohexene, stabilized
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.