Learn More
1-Methyl-1H-Benzimidazol-5-Carbonylchloridhydrochlorid, 90 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Methyl-1H-benzimidazole-5-carbonyl chloride hydrochloride |
| CAS Min. % | 89.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 90% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 250 mg |
| Formelmasse | 231.08 |
| Reinheit (%) | 90% |