Learn More
1-Methyl-1H-imidazol-4-carbaldehyd, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10381463
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10381463 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10671075 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10381463
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC03604CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 17289-26-8
Summenformel C5H6N2O
Molekulargewicht (g/mol) 110.116
MDL-Nummer MFCD03411957
InChI-Schlüssel CQZXDIHVSPZIGF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 573419
IUPAC-Name 1-Methylimidazol-4-Carbaldehyd
SMILES CN1C=C(N=C1)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-1H-imidazole-4-carbaldehyde
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Synonym 1-methyl-1h-imidazole-4-carbaldehyde, 1-methylimidazole-4-carboxaldehyde, 1-methyl-1h-imidazole-4-carboxaldehyde, 1h-imidazole-4-carboxaldehyde, 1-methyl, methyl-1h-imidazole-4-carbaldehyde, 1-methylimidazol-4-carboxaldehyde, 4-formyl-1-methyl-1h-imidazole, 1-methyl-4-formyl-imidazole, 1-methyl-1h-imidazole-4-carbaldehyde #, 1h-imidazole-4-carboxaldehyde,1-methyl
Formelmasse 110.12
Reinheit (%) 95%