Learn More
1-Methyl-1H-imidazol-5-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10502482
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10502482
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC23604DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 39021-62-0
Summenformel C5H6N2O
Molekulargewicht (g/mol) 110.116
InChI-Schlüssel BNYKZFOZWZMEJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-imidazole-5-carbaldehyde, 1-methyl-1h-imidazole-5-carboxaldehyde, 3-methyl-3h-imidazole-4-carbaldehyde, 1-methylimidazole-5-carboxaldehyde, 1h-imidazole-5-carboxaldehyde, 1-methyl, 1-methylimidazole-5-carbaldehyde, 1-methyl-5-imidazolecarboxaldehyde, 1-methylimidazole-5-carboxaldeyde, pubchem8047, 5-formyl-1-methylimidazole
PubChem CID 573592
IUPAC-Name 3-Methylimidazol-4-Carbaldehyd
SMILES CN1C=NC=C1C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 110.12
Reinheit (%) 97%