Learn More
1-Methyl-1H-imidazol-5-carbohydrazid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10576904
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10576904 5 g 5 Gramm
10140642 250 mg 250 Milligramm
10437622 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10576904 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC23627DE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 23585-00-4
Summenformel C5H8N4O
Molekulargewicht (g/mol) 140.15
MDL-Nummer MFCD03659706
InChI-Schlüssel CFIAOJVURKEWPG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-imidazole-5-carbohydrazide, 1-methyl-1h-imidazole-5-carboxylic acid hydrazide, 1h-imidazole-5-carboxylicacid, 1-methyl-, hydrazide, 1-methyl-5-imidazoliecarboxylic hydrazide, 1-methylimidazole-5-carbohydrazide, 1-methyl-1h-imidazole-5-carbohydrazide #, 5-hydrazinocarbonyl-1-methyl-1h-imidazole, imidazole-1-methyl-5-carboxylic acid, hydrazide, 1h-imidazole-5-carboxylicacid,1-methyl-,hydrazide, 1h-imidazole-5-carboxylic acid, 1-methyl-, hydrazide 9ci
PubChem CID 468661
IUPAC-Name 3-Methylimidazol-4-Carbohydrazid
SMILES CN1C=NC=C1C(=O)NN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-1H-imidazole-5-carbohydrazide
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 5 g
Formelmasse 140.15
Reinheit (%) 97%