Learn More
(1-Methyl-1H-indazol-3-yl)-methylamin Dihydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | (1-Methyl-1H-indazol-3-yl)methylamine dihydrochloride |
| CAS Min. % | 96.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 250 mg |
| Formelmasse | 234.13 |
| Reinheit (%) | 97% |