Learn More
(1-Methyl-1H-indazol-3-yl)-methylamin Dihydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-3881263
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 10652255
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC06363CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 1093860-45-7
Summenformel C9H13Cl2N3
Molekulargewicht (g/mol) 234.124
MDL-Nummer MFCD11841065
InChI-Schlüssel ZHWICCCSNYFLJY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-indazol-3-yl methylamine dihydrochloride, 1-methylindazol-3-yl methanamine dihydrochloride, 1-methyl-1h-indazol-3-yl methanamine dihydrochloride, 3-aminomethyl-1-methyl-1h-indazole dihydrochloride, 1-methyl-1h-indazol-3-yl methylamine 2hcl, 1-methyl-1h-indazol-3-yl methylamine, chloride, chloride, 1-1-methylindazol-3-yl methanamine dihydrochloride, 1-1-methyl-1h-indazol-3-yl methanamine-hydrogen chloride 1/2
PubChem CID 43811028
IUPAC-Name (1-Methylindazol-3-yl)Methanamin;Dihydrochlorid
SMILES CN1C2=CC=CC=C2C(=N1)CN.Cl.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1-Methyl-1H-indazol-3-yl)methylamine dihydrochloride
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 234.13
Reinheit (%) 97%