Learn More
1-Methyl-1h-indazol-3-carbonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10215014
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10215014 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
10015822 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10105512 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10215014 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC06302EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 106649-02-9
Summenformel C9H7ClN2O
Molekulargewicht (g/mol) 194.62
MDL-Nummer MFCD02093096
InChI-Schlüssel NPNWVMBPSINFBV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-indazole-3-carbonyl chloride, 1h-indazole-3-carbonylchloride, 1-methyl, 1-methyl-1h-indazol-3-carbonyl chloride, 1h-indazole-3-carbonyl chloride, 1-methyl, acmc-20mac8, 1-methyl-3-indazolylcarbonyl chloride, 1-methyl-indazole-3-carbonyl chloride, 1-methyl-1h-indazole-3-carboxychloride, 1-methyl-1h-indazole-3-carboxylic acid chloride
PubChem CID 7022055
IUPAC-Name 1-methyl-1H-indazole-3-carbonyl chloride
SMILES CN1N=C(C(Cl)=O)C2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-1H-indazole-3-carbonyl chloride
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
Formelmasse 194.62
Reinheit (%) 97%