Learn More
1-Methyl-1H-indol-5-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10285754
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10285754 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
10696424 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10285754 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC41414EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Chemische Identifikatoren
CAS 102308-97-4
Summenformel C9H10N2
Molekulargewicht (g/mol) 146.19
MDL-Nummer MFCD03839873
InChI-Schlüssel PGTSGPCXPIFQEL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-indol-5-amine, 5-amino-1-n-methylindole, 1-methyl-1h-indol-5-ylamine, 1h-indol-5-amine, 1-methyl, 5-amino-1-methylindole, 1-methylindole-5-ylamine, 1-methyl-5-amino-1h-indole, 5-amino-1-methyl-1h-indole, pubchem9381, 5-amino-n-methylindole
PubChem CID 2769564
IUPAC-Name 1-Methylindol-5-amin
SMILES CN1C=CC2=CC(N)=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-1H-indol-5-amine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
Formelmasse 146.19
Reinheit (%) 97%