Learn More
1-Methyl-1H-indol-5-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-3175471
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
Artikelnummer. 10696424
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC41414DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemical Identifiers
CAS 102308-97-4
Summenformel C9H10N2
Molekulargewicht (g/mol) 146.19
MDL-Nummer MFCD03839873
InChI-Schlüssel PGTSGPCXPIFQEL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-indol-5-amine, 5-amino-1-n-methylindole, 1-methyl-1h-indol-5-ylamine, 1h-indol-5-amine, 1-methyl, 5-amino-1-methylindole, 1-methylindole-5-ylamine, 1-methyl-5-amino-1h-indole, 5-amino-1-methyl-1h-indole, pubchem9381, 5-amino-n-methylindole
PubChem CID 2769564
IUPAC-Name 1-methyl-1H-indol-5-amine
SMILES CN1C=CC2=CC(N)=CC=C12
Specifications
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-1H-indol-5-amine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 146.19
Reinheit (%) 97%