Learn More
(1-Methyl-1H-indol-6-yl)-methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10712094
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10712094 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10155893 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10712094 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC44209CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 199590-00-6
Summenformel C10H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 161.204
MDL-Nummer MFCD08690252
InChI-Schlüssel YDMPSBJXPPXTCM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-indol-6-yl methanol, 1-methylindol-6-yl methanol, 1-methyl-6-indolyl methanol, 1h-indole-6-methanol,1-methyl, 1h-indole-6-methanol, 1-methyl, 6-hydroxymethyl-1-methylindole, 1-methyl-1h-indole-6-methanol, 6-hydroxymethyl-n-methylindole, 1-methyl-1h-indol-6-yl methanol saltdata: free
PubChem CID 18673032
IUPAC-Name (1-Methylindol-6-yl)methanol
SMILES CN1C=CC2=C1C=C(C=C2)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1-Methyl-1H-indol-6-yl)methanol
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 161.2
Reinheit (%) 97%