Learn More
(1-Methyl-1H-indol-7-yl)-methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10585184
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10585184 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10462494 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10585184
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC66909CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 854778-61-3
Summenformel C10H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 161.20
MDL-Nummer MFCD09879959
InChI-Schlüssel XWTPJITYDAXWKC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-indol-7-yl methanol, 1-methylindol-7-yl methanol, 1-methyl-1h-indol-7-yl-methanol, 1-methylindol-7-yl methan-1-ol
PubChem CID 24229741
IUPAC-Name (1-Methyl-1H-indol-7-yl)methanol
SMILES CN1C=CC2=CC=CC(CO)=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1-Methyl-1H-indol-7-yl)methanol
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 161.2
Reinheit (%) 97%