Learn More
1-Methyl-1H-Indol-3,5,6-Triol, TRC
Artikelnummer. 30132722
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30132722 100 mg 100 Milligramm
30011386 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30132722 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM313550100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 642-75-1
Summenformel C9H9NO3
Molekulargewicht (g/mol) 179.17
Synonym 3,5,6-Trihydroxy-1-methylindole, Adrenolutin, N-Methyl-3,5,6-trihydroxyindole, N-Methyl-5,6-dihydroxyindoxyl;
IUPAC-Name 1-Methylindol-3,5,6-Triol
SMILES OC1=CN(C)C2=C1C=C(O)C(O)=C2>>O=C3CN(C)C4=C3C=C(O)C(O)=C4
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-1H-indole-3,5,6-triol
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H9NO3/c1-10-4-9(13)5-2-7(11)8(12)3-6(5)10/h2-4,11-13H,1H3
Formelmasse 179.0582