Learn More
1-Methyl-1H-indol-4-carbonitril, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10507494
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10507494 250 mg 250 Milligramm
10153643 1 g 1 Gramm
10290455 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10507494 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC45816CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 628711-58-0
Summenformel C10H8N2
Molekulargewicht (g/mol) 156.19
MDL-Nummer MFCD08690265
InChI-Schlüssel DYOVHBKIEBCIIE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 22391592
SMILES CN1C=CC2=C(C=CC=C12)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-1H-indole-4-carbonitrile
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 250 mg
Synonym 1-methyl-1h-indole-4-carbonitrile, 1h-indole-4-carbonitrile,1-methyl, 1h-indole-4-carbonitrile, 1-methyl
IUPAC-Name 1-Methylindol-4-Carbonitril
Formelmasse 156.19
Reinheit (%) 97%