Learn More
1-Methyl-1H-indol-4-carbonitril, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-4391405
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10507494
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC45816CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 628711-58-0
Summenformel C10H8N2
Molekulargewicht (g/mol) 156.19
MDL-Nummer MFCD08690265
InChI-Schlüssel DYOVHBKIEBCIIE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 22391592
SMILES CN1C=CC2=C(C=CC=C12)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-1H-indole-4-carbonitrile
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 250 mg
Synonym 1-methyl-1h-indole-4-carbonitrile, 1h-indole-4-carbonitrile,1-methyl, 1h-indole-4-carbonitrile, 1-methyl
IUPAC-Name 1-Methylindol-4-Carbonitril
Formelmasse 156.19
Reinheit (%) 97%