Learn More
1-Methyl-1H-indol-6-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-4511343
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10173374
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC44204CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 21005-45-8
Summenformel C10H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 159.19
MDL-Nummer MFCD08690251
InChI-Schlüssel QGAKKGIWURKKHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-indole-6-carbaldehyde, 1h-indole-6-carboxaldehyde, 1-methyl, 1h-indole-6-carboxaldehyde,1-methyl, 6-formy-1-methylindole, 6-formyl-1-methylindole, 1-methyl-1h-indole-6-carboxaldehyde
PubChem CID 14835679
IUPAC-Name 1-Methylindol-6-Carbaldehyd
SMILES CN1C=CC2=CC=C(C=O)C=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-1H-indole-6-carbaldehyde
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 159.19
Reinheit (%) 97%